Tisk…
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 2530 CZK
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Vzorec: C₆H₁₂O₄
MW: 148,17 g/mol
Hustota: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134161
CAS číslo: 60134-26-1