Tisk…
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930054-1G OR930054-250MG
APOSOR930054-1GEA 22950 CZK
APOSOR930054-1G APOSOR930054-250MG
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06199339
CAS číslo: 640291-93-6