Tisk…
Isopropyl-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930029-25G OR930029-5G
APOSOR930029-25GEA 695 CZK
APOSOR930029-25G APOSOR930029-5G
Isopropyl-4-hydroxybenzoate 95%
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016468
CAS číslo: 4191-73-5