Tisk…
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930003-10G OR930003-1G OR930003-5G
APOSOR930003-10GEA 32210 CZK
APOSOR930003-10G APOSOR930003-1G APOSOR930003-5G
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
N-Methyl-7H-purin-6-amine
Vzorec: C₆H₇N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075820
CAS číslo: 443-72-1