Tisk…
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929999-1G OR929999-250MG
APOSOR929999-1GEA 10750 CZK
APOSOR929999-1G APOSOR929999-250MG
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Vzorec: C₈H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09034189
CAS číslo: 50737-35-4