Tisk…
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929979-1G OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA 13230 CZK
APOSOR929979-1G APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Vzorec: C₈H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261514
CAS číslo: 927986-27-4