Tisk…
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 1820 CZK
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0366 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16659663
CAS číslo: 1043688-99-8