Tisk…
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929939-1G OR929939-5G
APOSOR929939-1GEA 3810 CZK
APOSOR929939-1G APOSOR929939-5G
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865188
CAS číslo: 619-12-5