Tisk…
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929931-1G OR929931-5G
APOSOR929931-1GEA 612 CZK
APOSOR929931-1G APOSOR929931-5G
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile 98%
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01846132
CAS číslo: 35202-54-1