Tisk…
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 3020 CZK
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09733571
CAS číslo: 123926-62-5