Tisk…
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929890-1G OR929890-5G
APOSOR929890-1GEA 2860 CZK
APOSOR929890-1G APOSOR929890-5G
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06123970
CAS číslo: 15755-15-4