Tisk…
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929886-1G OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA 10910 CZK
APOSOR929886-1G APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738895
CAS číslo: 60843-63-2