Tisk…
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929882-100G OR929882-25G OR929882-5G OR929882-1G
APOSOR929882-100GEA 5200 CZK
APOSOR929882-100G APOSOR929882-25G APOSOR929882-5G APOSOR929882-1G
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol
Vzorec: C₂₅H₄₄OS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134699
CAS číslo: 110553-27-0