Tisk…
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929870-1G OR929870-250MG
APOSOR929870-1GEA 3810 CZK
APOSOR929870-1G APOSOR929870-250MG
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659664
CAS číslo: 824-51-1