Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929858-1G OR929858-250MG
APOSOR929858-1GEA 13860 CZK
APOSOR929858-1G APOSOR929858-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109332
CAS číslo: 116855-09-5