Tisk…
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929851-1G OR929851-25G OR929851-5G
APOSOR929851-1GEA 2030 CZK
APOSOR929851-1G APOSOR929851-25G APOSOR929851-5G
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
4-Methoxybenzensulphonic acid
Vzorec: C₇H₈O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08685124
CAS číslo: 5857-42-1