Tisk…
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929840-1G OR929840-250MG
APOSOR929840-1GEA 3710 CZK
APOSOR929840-1G APOSOR929840-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine
Vzorec: C5H5ClN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10574686
CAS číslo: 54198-89-9