Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanol, N-Boc-DL-2-phenylglycinol, Boc-DL-Phenylglycinol, tert-Butyl (2-hydroxy-1-phenylethyl)carbamate
OR929831-1G OR929831-5G
APOSOR929831-1GEA 622 CZK
APOSOR929831-1G APOSOR929831-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01883039
CAS číslo: 67341-01-9