Tisk…
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 11510 CZK
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 120 °C
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021813
CAS číslo: 624-97-5
UN: 1987
ADR: 3,III