3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929821-1G
OR929821-5G
APOSOR929821-1GEA
6220
CZK
APOSOR929821-1G
APOSOR929821-5G
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₁ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06246436 CAS číslo: 99070-71-0 |