4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929794-1G
APOSOR929794-1GEA
4630
CZK
APOSOR929794-1G
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16769133 CAS číslo: 867131-59-7 |