Tisk…
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929782-100G OR929782-25G
APOSOR929782-100GEA 5100 CZK
APOSOR929782-100G APOSOR929782-25G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191234
CAS číslo: 39741-41-8