4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929762-1G
APOSOR929762-1GEA
2730
CZK
APOSOR929762-1G
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,5600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09966063 CAS číslo: 695-85-2 |