Tisk…
2-Nitrocyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929759-1G OR929759-250MG
APOSOR929759-1GEA 10350 CZK
APOSOR929759-1G APOSOR929759-250MG
2-Nitrocyclohexanone 95%
2-Nitrocyclohexanone
Vzorec: C₆H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4883-67-4