Tisk…
2,6-Diethylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929730-10G OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-10GEA 6680 CZK
APOSOR929730-10G APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Diethylphenol 98%
2,6-Diethylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01707589
CAS číslo: 1006-59-3