[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929697-1G
OR929697-250MG
APOSOR929697-1GEA
10750
CZK
APOSOR929697-1G
APOSOR929697-250MG
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Vzorec:
C₉H₂₀N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07365293 CAS číslo: 132740-52-4 |