Tisk…
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929667-10G OR929667-1G OR929667-5G
APOSOR929667-10GEA 12830 CZK
APOSOR929667-10G APOSOR929667-1G APOSOR929667-5G
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689583
CAS číslo: 173900-45-3