Tisk…
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929616-1G OR929616-5G
APOSOR929616-1GEA 4770 CZK
APOSOR929616-1G APOSOR929616-5G
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07187866
CAS číslo: 117569-57-0