Tisk…
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 17130 CZK
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,4-Dimethylphenylacetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664685
CAS číslo: 6331-04-0