Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde
OR929606-1G OR929606-250MG
APOSOR929606-1GEA 2030 CZK
APOSOR929606-1G APOSOR929606-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437634
CAS číslo: 394223-03-1