Tisk…
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 1120 CZK
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Bod varu: 123 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038693
CAS číslo: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III