7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Thieno[3,2-d]pyrimidine
OR929592-1G
OR929592-250MG
APOSOR929592-1GEA
12870
CZK
APOSOR929592-1G
APOSOR929592-250MG
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₄N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11110439 CAS číslo: 272-68-4 |