(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929547-1G
OR929547-250MG
APOSOR929547-1GEA
14880
CZK
APOSOR929547-1G
APOSOR929547-250MG
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol
Vzorec:
C₄H₃Cl₂NOS Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
170232-69-6 |