Tisk…
Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929425-1G OR929425-5G
APOSOR929425-1GEA 1620 CZK
APOSOR929425-1G APOSOR929425-5G
Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698044
CAS číslo: 34253-02-6