Tisk…
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929423-1G
APOSOR929423-1GEA 7380 CZK
APOSOR929423-1G
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190728
CAS číslo: 49840-90-6