Tisk…
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929421-100G OR929421-500G
APOSOR929421-100GEA 0 CZK
APOSOR929421-100G APOSOR929421-500G
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191220
CAS číslo: 2403-89-6