2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929404-5G
APOSOR929404-5GEA
2440
CZK
APOSOR929404-5G
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100772 CAS číslo: 57598-51-3 |