Tisk…
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929396-1G OR929396-5G
APOSOR929396-1GEA 5390 CZK
APOSOR929396-1G APOSOR929396-5G
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05668697
CAS číslo: 89776-75-0