2-Isopropylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929391-1G
OR929391-5G
APOSOR929391-1GEA
3380
CZK
APOSOR929391-1G
APOSOR929391-5G
2-Isopropylbenzoic acid 98%
2-Isopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045836 CAS číslo: 2438-04-2 |