2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranose, D-Glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, (2R,3R,4S,5R)-2-(Acetoxymethyl)-6-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
OR929363-25G
OR929363-5G
APOSOR929363-25GEA
9690
CZK
APOSOR929363-25G
APOSOR929363-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Vzorec:
C₁₄H₂₀O₁₀ Bod tání: 137…138 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00061634 CAS číslo: 10343-06-3 |