Tisk…
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929358-1G OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA 20470 CZK
APOSOR929358-1G APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864793
CAS číslo: 914349-42-1