Tisk…
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929320-1G OR929320-5G
APOSOR929320-1GEA 2530 CZK
APOSOR929320-1G APOSOR929320-5G
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246171
CAS číslo: 99585-10-1