Tisk…
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-Tribenzyl Ether
OR929303-25G OR929303-5G
APOSOR929303-25GEA 14780 CZK
APOSOR929303-25G APOSOR929303-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Tri-O-benzyl-D-glucal
Vzorec: C₂₇H₂₈O₄
MW: 416,52 g/mol
Bod tání: 55…59 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00061640
CAS číslo: 55628-54-1