1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929292-1G
OR929292-5G
APOSOR929292-1GEA
2240
CZK
APOSOR929292-1G
APOSOR929292-5G
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047263 CAS číslo: 58494-59-0 |