Tisk…
4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929279-1G OR929279-5G
APOSOR929279-1GEA 622 CZK
APOSOR929279-1G APOSOR929279-5G
4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
4-(4-Nitrophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032979
CAS číslo: 13382-61-1