Tisk…
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929277-5G
APOSOR929277-5GEA 3190 CZK
APOSOR929277-5G
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one
Vzorec: C₆H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128876
CAS číslo: 5165-28-6