Tisk…
2-sec-Butylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 10550 CZK
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sec-Butylaniline 98%
2-sec-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 55751-54-7