3-Chloro-4-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929226-10G
APOSOR929226-10GEA
2480
CZK
APOSOR929226-10G
3-Chloro-4-nitrophenol 98%
3-Chloro-4-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,56 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466090 CAS číslo: 491-11-2 |