Tisk…
Ac-Ile-OMe 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929225-1G OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA 1370 CZK
APOSOR929225-1G APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080833
CAS číslo: 2256-76-0