Tisk…
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 744 CZK
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Vzorec: C₆H₅ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082791
CAS číslo: 34730-20-6